Learn More
Corning™ Microplacas para PCR de polipropileno de 96 pocillos Thermowell™ Gold
Disponible con estilos de faldón completo, medio y elevado
Marca: Corning™ 3752
Descripción
Las microplacas de PCR Corning Thermowell GOLD de 96 pocillos se ofrecen en cuatro formatos para garantizar la máxima flexibilidad y una adaptación perfecta para sus aplicaciones. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Thermowell originales son universales y se pueden cortar en segmentos de 3 x 8 pocillos.
Especificaciones
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Sin tapa | |
Transparente | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Para automatización, aplicaciones de RT-PCR | |
10/Paq. | |
Transparente |
Estándar | |
8 x 12 | |
Completo | |
96 | |
Redondo | |
50/caja | |
50/caja |