Learn More
Tiamfenicol, 99,5 %, MP Biomedicals™
166.00€ - 576.00€
CAS | 15318-45-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H15Cl2NO5S |
Peso molecular (g/mol) | 356.214 |
Clave InChI | OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N |
Sinónimo | D -threo-2, 2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methyl- sulfonyl)phenethyl]-acetamide |
PubChem CID | 27200 |
ChEBI | CHEBI:32215 |
Nombre IUPAC | 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-metilsulfonilfenil)propan-2-il]acetamida |
SMILES | CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11465251
|
MP Biomedicals
0215684605 |
5 g |
166.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11475251
|
MP Biomedicals
0215684625 |
25 g |
576.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
15318-45-3 | |
356.214 | |
D -threo-2, 2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methyl- sulfonyl)phenethyl]-acetamide | |
CHEBI:32215 | |
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O |
C12H15Cl2NO5S | |
OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N | |
27200 | |
2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-metilsulfonilfenil)propan-2-il]acetamida |
Especificaciones
Thiamphenicol | |
Polvo de flujo libre | |
Blanco | |
C12H15Cl2NO5S | |
OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N | |
2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-metilsulfonilfenil)propan-2-il]acetamida | |
27200 | |
356.2 |
Thiamphenicol | |
15318-45-3 | |
0.995 | |
D -threo-2, 2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methyl- sulfonyl)phenethyl]-acetamide | |
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O | |
356.214 | |
CHEBI:32215 |