Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tubo de muestras de calibre fino, 2 mm de DI
Para su uso con balanzas con susceptibilidad magnética MKII
84.55€ - 353.00€
Especificaciones
Tipo Tubos de muestras de diámetro fino
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11490400
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
014350.KG
1 unidad
84.55€
cada uno
15441067
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
014350.KJ
5/pack
353.00€
paquete de 5
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • I.D.: 2mm
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de muestras de diámetro fino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperaturas ambientes