Learn More
Ácido tiosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-200270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 147-93-3 | C7H6O2S | 154.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-93-3
Fórmula molecular C7H6O2S
Peso molecular (g/mol) 154.183
Número MDL MFCD00004836
Clave InChI NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto
PubChem CID 5443
ChEBI CHEBI:59124
Nombre IUPAC ácido 2-sulfanilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiosalicylic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión De 164,0 °C a 169,0 °C
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal HSC6H4CO2H
Beilstein 10, 125
Índice Merck 15, 9513
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble en agua caliente.Otras solubilidades: soluble libremente en ácido acético, soluble en alcohol y éter, soluble en etanol a 200 mg/l
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.18
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación de 150 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiosalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thiosalicylic acid