Learn More
Thiosulphate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00€ - 114.00€
Product Code | Brand | Quantity | Packaging | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantity | Packaging | Price | Quantity & Availability | ||||
12942215
![]() |
Fisher Chemical
A 049 100 |
100 mL | Bottle |
54.00€
100mL |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12952215
![]() |
Fisher Chemical
A 049 250 |
250 mL | Bottle |
77.00€
250mL |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12962215
![]() |
Fisher Chemical
A 049 500 |
500 mL | Bottle |
114.00€
500mL |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Chemical Identifiers
S2O32 |
Specifications
Liquid | |
1 g/L | |
H2O |
S2O32 | |
Single-component Standard Solution | |
Thiosulphate |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction