Learn More
Masterflex™ Boquilla reductora roscada
Con una configuración en rosca laminada para una mayor resistencia. Utilice los conectores roscados con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
Marca: Masterflex™ 31410-56
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Muy buena resistencia química.
- Con capacidad de 517,1 bar a 25 °C (7500 psi a 77 °F).
- Apto para temperatuas desde los – 53 a + 289 °C (de – 65 a + 550 °F).
- Los conectores roscados son resistentes y están diseñados para una instalación estable.
- Ofrecemos acoplamientos roscados y reductores, codos y conectores, reductores y casquillos, casquillos, conectores en T y tapones, mamparo y colectores.
- Disponible en una variedad de tamaños y formatos.
Especificaciones
Conexión NPT(macho) | |
Autoclave, óxido de etileno (EtO) o gamma | |
Boquilla reductora roscada, de NPT(macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) a NPT(macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas), acero inoxidable 316 |
Acero inoxidable (316) | |
27 mm |