Learn More
2,4-pentanodionato de tulio(III), polvo, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. p-4824984
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14589-44-7
Fórmula molecular C15H21O6Tm
Peso molecular (g/mol) 466.26
Número MDL MFCD00058840
Clave InChI QTKHRYPCYVXQDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thulium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 131701275
Nombre IUPAC (Z)-4-hidroxipent-3-en-2-eno;tulio
SMILES [Tm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) 2, 4-pentanedionate
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.26