Learn More
Fluoruro de tulio(III), ultra seco, 99,99 % (REO)
Código de producto. p-7050564
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13760-79-7
Fórmula molecular F3Tm
Peso molecular (g/mol) 225.93
Número MDL MFCD00049611
Clave InChI AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC thulium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 2200°C
Nombre del producto químico o material Thulium(III) fluoride
Punto de fusión 1158°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.93
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 7.9 g/mL