Learn More
Yoduro de tulio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051839
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13813-43-9
Número MDL MFCD00050141
Sinónimo thulium iii iodide, acmc-1boxt
Especificaciones
Punto de ebullición 1260°C
Nombre del producto químico o material Thulium(III) iodide
Punto de fusión 1015°C
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.65
Porcentaje de pureza 99.9%