Learn More
Nitrato de tulio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
185.93€ - 1888.00€
CAS | 100641-15-4 |
---|---|
Fórmula molecular | N3O9Tm |
Peso molecular (g/mol) | 354.95 |
Número MDL | MFCD00149875 |
Clave InChI | LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | thulium(3+) trinitrate |
SMILES | [Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11386238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011203.04 |
2 g |
185.93€
2 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11376238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011203.09 |
10 g |
819.08€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11345829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011203.18 |
50 g | N/A | ||||||
Descripción
Used as laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
100641-15-4 | |
354.95 | |
LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N | |
[Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
N3O9Tm | |
MFCD00149875 | |
thulium(3+) trinitrate |
Especificaciones
Thulium(III) nitrate hydrate | |
Agregados cristalinos húmedos | |
N3O9Tm | |
UN1477 | |
LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N | |
thulium(3+) trinitrate | |
354.95 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
100641-15-4 | |
(REO) | |
MFCD00149875 | |
Soluble in water. | |
[Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
354.95 | |
99.99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H272-H315-H319-H335
Puede intensificar el fuego
oxidante.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:NITRATOS, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 239-069-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes