Learn More
Alfa Aesar™ Perclorato de tulio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos
Código de producto. p-7051146
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14014-10-9
Fórmula molecular Cl3O12Tm
Peso molecular (g/mol) 467.272
Número MDL MFCD00049609
Clave InChI JNNWMYZIHRZEKX-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo thulium 3+ perchlorate, thulium iii perchlorate, perchloric acid,thulium 3+ salt 8ci,9ci, acmc-1bs9x, perchloric acid thulium iii salt, thulium 3+ triperchlorate, thulium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade
PubChem CID 15335706
Nombre IUPAC tulio(3+);triperclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Tm+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) perchlorate
Forma física Líquido
Cantidad 2 g
Número UN UN3211
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.28
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Olor Odorless
Densidad 1.51g/mL