Learn More
Sulfato de tulio(III) octahidrato, 99,99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11403537
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo en reacciones de deshidratación. Es el dopante importante para los amplificadores de fibra.
Solubilidad
Soluble en agua, moderadamente soluble en ácidos minerales fuertes.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13778-40-0
Fórmula molecular H16O20S3Tm2
Peso molecular (g/mol) 770.156
Número MDL MFCD00149881
Clave InChI GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo thulium sulfate octahydrate, unii-8zgz55l20j, thulium sulfate octahydrate mi, acmc-20aji8, thulium sulfate tm2 so4 3 octahydrate, thulium sulfate hydrate tm2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, thulium 3+ salt 3:2 , octahydrate, thulium sulfate-water 2/3/8, thulium sulfate,, sulfuric acid thulium iii salt octahydrate
PubChem CID 71310074
Nombre IUPAC tulio(3+);trisulfato;octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tm+3].[Tm+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) sulfate octahydrate
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 770.17 (626.06 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Sensibilidad Hygroscopic