Learn More
Sulfato de tulio(III) octahidrato, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific™
Código de producto. 10184160 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III)-sulfate octahydrate
Nombre de nota 99.99%
CAS 13778-40-0
Color Verde
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula molecular O12S3Tm2·8H2O
Fórmula lineal Tm2(SO4)3·8H2O
Número MDL MFCD00149881
Índice Merck 15, 9548
Sinónimo thulium sulfate octahydrate, unii-8zgz55l20j, thulium sulfate octahydrate mi, acmc-20aji8, thulium sulfate tm2 so4 3 octahydrate, thulium sulfate hydrate tm2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, thulium 3+ salt 3:2 , octahydrate, thulium sulfate-water 2/3/8, thulium sulfate,, sulfuric acid thulium iii salt octahydrate
Clave InChI GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tm+3].[Tm+3]
Nombre IUPAC tulio(3+);trisulfato;octahidrato
Peso molecular (g/mol) 770.17
PubChem CID 71310074
Formula Weight (peso de la fórmula) 770.17
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Thulium(III)-sulfate octahydrate