Learn More
Sal sódica azul de timol, solución acuosa al 0,04 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430151
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
CAS: 62625-21-2 | C27H29NaO5S | 488.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 62625-21-2
Fórmula molecular C27H29NaO5S
Peso molecular (g/mol) 488.57
Número MDL MFCD00151093
Clave InChI OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
Nombre IUPAC sodio; 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenolato
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymol Blue sodium salt
Concentración 0.04% w/v aq. soln.
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.58
Olor Odorless
Densidad 0.979 g/mL
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido