Learn More
TIM-3 (CD366), NA/LE Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: 7D3, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  BD Biosciences 565768
553.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Code produit. 15844509
  • 555.00€ / cada uno
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The 7D3 monoclonal antibody specifically binds to T cell immunoglobulin mucin 3 (TIM-3) which is also known as, CD366, or T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3 (TIMD-3/TIMD3). CD366 is encoded by the HAVCR2 /gene (Hepatitis A virus cellular receptor 2). CD366 is a type I transmembrane glycoprotein and belongs to the human TIM family (along with TIM-1 and TIM-4) within the immunoglobulin superfamily. CD366 is expressed on Th1, Tc1, Th17, Treg, NK T, and NK cells. CD366 is also expressed on dendritic cells, mast cells, monocytes, and macrophages. It is not expressed by Th2 and B cells. CD366 helps maintain peripheral immune tolerance and homeostasis. CD366 regulates macrophage activation and is a negative regulator of Th1 cell function. Crosslinking of cell surface CD366 by binding to Galectin-9 and/or phosphatidylserine appears to play an important role in either positively or negatively regulating leucocyte functions, such as cytokine production or the phagocytosis of apoptotic cells. CD366 may also be useful as an AML stem cell surface marker because it appears to be more highly expressed by AML leukemia stem cells than by normal bone marrow hematopoietic stem cells.
NA/LE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
TIM-3 (CD366), NA/LE
7D3
Unconjugated
CD366, HAVCR2, TIM3, T cell immunoglobulin mucin-3, TIMD-3, KIM-3
Human TIM-3
500 μg
Primary
Store undiluted at 4°C.
Monoclonal
1.0mg/mL
No azide/low endotoxin: Aqueous buffered solution containing no preservative, 0.2μm sterile filtered. Endotoxin level is ≤0.01 EU/μg (≤0.001 ng/μg) of protein as determined by the LAL assay.
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
IgG1 κ
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis