Learn More
TIMM44 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | TIMM44 |
---|---|
Concentración | 0.29 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16892254
|
Proteintech
13859-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16882254
|
Proteintech
13859-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
TIMM44 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O35094, O35857, O43615 | |
10469, 21856, 29635 | |
TIMM44 Fusion Protein Ag4834 | |
Primary | |
-20°C | |
TIMM44 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MIMT44, TIM44, TIMM44 | |
TIMM44 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |