Learn More
Estaño, malla 30, reactivo ACS, granulado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10331551
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
Color Gris
Punto de fusión 231.9°C
Punto de ebullición 2270.0°C
Densidad 7.3000g/mL
Fórmula lineal Sn
Cantidad 500 g
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Índice Merck 15, 9603
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.69
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo granulado metálico