Learn More
Estaño, 99,8 %, polvo, malla -325, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757549 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
Color Gris
Nombre de nota -325 mesh
Punto de fusión 231.9°C
Punto de ebullición 2270.0°C
Densidad 7.3000g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Fórmula lineal Sn
Cantidad 100 g
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Índice Merck 15, 9603
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids and hot potassium hydroxide, solutions
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.69
Porcentaje de pureza 99.8%
Envase Frasco de plástico
Formulario Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Tin, powder, -325 mesh