Learn More
Arseniuro de estaño, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin arsenide |
Forma física | Piezas de 6 mm y hacia abajo |
Cantidad | 1 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN1557 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Slightly soluble in tin telluride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.61 |
Porcentaje de pureza | 99.999% |