Learn More
Arseniuro de estaño, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11323458
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39332-13-3
Fórmula molecular C8H10N4O2S
Peso molecular (g/mol) 226.254
Número MDL MFCD00148646
Clave InChI OPKFIKAYNXEJQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-propanediol, 3-9h-purin-6-ylthio, 3-9h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol, ncistruc1_000545, ncistruc2_000494, 1, 3-purin-6-ylthio, ax 3, 1, 3-1h-purin-6-ylthio, 6-2,3-dihydroxypropyl thiopurine, 3-9h-purin-6-ylthio-1,2-propanediol, 3-7h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol
PubChem CID 3579846
Nombre IUPAC 3-(7H-purina-6-ilsulfanilo)propano-1,2-diol
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)SCC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin arsenide
Forma física Piezas de 6 mm y hacia abajo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1557
Información de solubilidad Insoluble in water. Slightly soluble in tin telluride
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.61
Porcentaje de pureza 99.999%