Learn More
Lámina de estaño, 0,025 mm de grosor, dura, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
15 x 15 cm
15 x 75 cm
15 x 300 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin |
Color | Plata a gris |
Nombre de nota | Hard |
Aspecto | Silver Gray foil |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
Cantidad | 15 x 15 cm |
Olor | Odorless |
Formulario | Lámina, 0,025 mm de grosor |