Learn More
Lámina de estaño, 0,05 mm de grosor, 98,8% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308748
Click to view available options
Cantidad:
15 x 15 cm
15 x 75 cm
15 x 300 cm
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin foil
Nombre de nota 0.05mm (0.002 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 15 x 300 cm
Porcentaje de pureza 98.8%
Olor Odorless
Peso ≈8.2g/15x15cm
Formulario Papel de aluminio