Learn More
Lámina de estaño, 0,18 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359458
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin foil
Nombre de nota 0.18mm (0.007 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 x 500 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Peso ≈3.3g/50x50mm
Formulario Papel de aluminio