Learn More
Lámina de estaño, 0,1 mm de grosor, Puratronic™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
68.84€ - 563.00€
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11315879
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011460.FI
50 x 50 mm
68.84€
cada uno
11337107
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011460.GH
100 x 100 mm
191.96€
cada uno
11327107
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011460.HP
100 x 500 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
7440-31-5
118.71
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
5352426
tin
Sn
MFCD00133862
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CHEBI:32990
[Sn]
Especificaciones
Tin foil
7440-31-5
Sn
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
[Sn]
118.71
CHEBI:32990
Puratronic™
≈1.8g/50x50mm
0.1mm (0.004 in.) thick
(base metálica)
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
tin
5352426
99.998%
Odorless
Papel de aluminio
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-141-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes