Learn More
Gránulos de estaño, ACS, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Forma: aprox. 9,1 g/50 x 50 mm
58.70€ - 219.00€
CAS | 7440-31-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Sn |
Peso molecular (g/mol) | 118.71 |
Número MDL | MFCD00133862 |
Clave InChI | ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german |
PubChem CID | 5352426 |
ChEBI | CHEBI:32990 |
Nombre IUPAC | estaño |
SMILES | [Sn] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11334217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036691.22 |
100 g |
58.70€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11324217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036691.36 |
500 g |
219.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-31-5 | |
118.71 | |
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N | |
5352426 | |
estaño |
Sn | |
MFCD00133862 | |
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german | |
CHEBI:32990 | |
[Sn] |
Especificaciones
Tin | |
For analysis ACS | |
Gray granules | |
Sn | |
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german | |
[Sn] | |
118.71 | |
CHEBI:32990 | |
Odorless |
Gris | |
7440-31-5 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00133862 | |
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N | |
estaño | |
5352426 | |
ACS | |
Gránulos |
Seguridad y manipulación
H303:Puede ser nocivo en caso de ingestión.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-141-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes