Learn More
Estaño(II) 2-etilhexanoato, téc., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 301-10-0 | C16H30O4Sn | 405.122 g/mol
45.23€ - 314.57€
CAS 301-10-0
Fórmula molecular C16H30O4Sn
Peso molecular (g/mol) 405.122
Número MDL MFCD00002676
Clave InChI KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
PubChem CID 9318
Nombre IUPAC 2-etilhexanoato;estaño(2 +)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11333447
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
018590.22
100 g
45.23€
100 g
11343447
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
018590.36
500 g
120.60€
500 g
11323447
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
018590.A3
2 kg
314.57€
2 Kg
Descripción
Descripción
Tin(II) 2-ethylhexanoate is used as a polymerization initiator in polylactic acid production. It acts as an intermediate as well as a catalyst for urethane foams, lubricants, addition agents and stabilizers for transformer oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
301-10-0
405.122
KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
9318
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
C16H30O4Sn
MFCD00002676
stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
2-etilhexanoato;estaño(2 +)
Especificaciones
Tin(II) 2-ethylhexanoate
De incoloro a amarillo
>110°C (230°F)
1.494
stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
2-etilhexanoato;estaño(2 +)
9318
Técnico
301-10-0
1.251 g/mL
C16H30O4Sn
MFCD00002676
Miscible with water.
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
405.122
405.11
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H361-H315-H319-H335
Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 206-108-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MO7870000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes