Learn More
Fluoruro de estaño(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657494
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
CAS: 7783-47-3 | F2Sn | 156.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-47-3
Fórmula molecular F2Sn
Peso molecular (g/mol) 156.69
Número MDL MFCD00042540
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) fluoride
Color Blanco
Forma física Polvo, cristales o polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal SnF2
Índice Merck 15, 8911
Información de solubilidad Solubility in water: 300- 390g/L. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.69
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de plástico