Learn More
Fluoruro de estaño(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7783-47-3 | F2Sn | 156.69 g/mol
78.40€ - 216.08€
CAS 7783-47-3
Fórmula molecular F2Sn
Peso molecular (g/mol) 156.69
Número MDL MFCD00042540
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10652345
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
308500050
5 g Frasco de vidrio
176.00€
5 g
10450921
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
308501000
100 g Frasco de plástico
78.40€
100 g
10657494
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
308505000
500 g Frasco de plástico
216.08€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7783-47-3
F2Sn
156.69
MFCD00042540
Especificaciones
Tin(II) fluoride
Blanco
99%
SnF2
15, 8911
156.69
99%
7783-47-3
Polvo, cristales o polvo cristalino
F2Sn
MFCD00042540
Solubility in water: 300- 390g/L. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,chloroform
156.69
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
En caso de irritación cutánea:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-999-3