Learn More
Fluorofosfato de estaño(II), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin(II) fluorophosphate |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble (3.0g/L at 25°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.66 |