Learn More
Fluorofosfato de estaño(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394537
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52262-58-5
Fórmula molecular FO3PSn
Peso molecular (g/mol) 216.679
Número MDL MFCD00058794
Clave InChI ZIQLCYCKKROENE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tin ii fluorophosphate, stannous fluorophosphate, acmc-20ajhz, fluoridophosphoric acid tin ii salt, tin, ion sn2+ fluoro-phosphite ion, fluoro-dioxido-oxophosphorane; tin 2+, fluoranyl-bis oxidanidyl-oxidanylidene-$l^ 5-phosphane; tin 2+
PubChem CID 44717639
Nombre IUPAC fluoro-dioxido-oxo-$l{5}-fosfano;estaño(2+)
SMILES [O-]P(=O)([O-])F.[Sn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) fluorophosphate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble (3.0g/L at 25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.66