Learn More
Oxalato de estaño(II), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 814-94-8 | C2O4Sn | 206.728 g/mol
36.58€ - 105.53€
CAS | 814-94-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C2O4Sn |
Peso molecular (g/mol) | 206.728 |
Número MDL | MFCD00040678 |
Clave InChI | OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty |
PubChem CID | 13149 |
Nombre IUPAC | oxalato;estaño(2+) |
SMILES | C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11397707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014113.22 |
100 g |
36.58€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11307717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014113.36 |
500 g |
105.53€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tin(II) oxalate is used for dyeing and printing textiles. It acts as a catalyst for the esterification reactions between long chain fatty acids and alcohols and in polymerization reactions. It is also used in stannous oral care compositions. Further, it is used in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
814-94-8 | |
206.728 | |
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L | |
13149 | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2] |
C2O4Sn | |
MFCD00040678 | |
stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty | |
oxalato;estaño(2+) |
Especificaciones
Tin(II) oxalate | |
280°C (decomposition) | |
3.56 g/mL | |
SnC2O4 | |
UN3288 | |
14,8786 | |
Soluble in dilute HCl; Insoluble in water;Soluble in acids; Insoluble in water and acetone. | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2] | |
206.728 | |
206.72 |
814-94-8 | |
Blanco | |
C2O4Sn | |
MFCD00040678 | |
3708588 | |
stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty | |
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L | |
oxalato;estaño(2+) | |
13149 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H312
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 212-414-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XQ3950000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes