Learn More
Oxalato de estaño(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439193
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 814-94-8 | C2O4Sn | 206.728 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 814-94-8
Fórmula molecular C2O4Sn
Peso molecular (g/mol) 206.728
Número MDL MFCD00040678
Clave InChI OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty
PubChem CID 13149
Nombre IUPAC oxalato;estaño(2+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin (II) oxalate
Punto de fusión 280°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal SnC2O4
Número UN UN3288
Beilstein 3708588
Índice Merck 14,8786
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.72
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 3.56