Learn More
Óxido de estaño(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023888
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
CAS: 21651-19-4 | OSn | 134.71 g/mol
Tin(II) oxide is used as reducing agent, soft abrasive, and in preparation of stannous salts. It is used in the manufacture of copper ruby glass, and for illumination with UV light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de estaño(II) se utiliza como agente reductor, abrasivo suave, y en la preparación de sales de estaño. Se utiliza en la fabricación de vidrio rubí de cobre y para la iluminación con luz UV.
Solubilidad
Insoluble en agua y alcohol.
Notas
Incompatible con materiales como agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, agentes reductores fuertes y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21651-19-4
Fórmula molecular OSn
Peso molecular (g/mol) 134.71
Número MDL MFCD00011243
Clave InChI QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannane
PubChem CID 88989
Nombre IUPAC oxotina
SMILES O=[Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) oxide
Punto de fusión 1080°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Fórmula lineal SnO
Índice Merck 14,8787
Información de solubilidad Insoluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.69
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 6.45