Learn More
Tartrato de estaño(II) hidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304537
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
CAS: 815-85-0 | C4H4O6Sn | 266.78 g/mol
It is used for dyeing and printing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 815-85-0
Fórmula molecular C4H4O6Sn
Peso molecular (g/mol) 266.78
Número MDL MFCD00054358
Clave InChI YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L
Sinónimo unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1
PubChem CID 66545835
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato;estaño(2+)
SMILES [Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) tartrate hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,8792
Información de solubilidad slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.76 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(II) tartrate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tin(II) tartrate hydrate