Learn More
Estaño(IV) 2-etilhexanoato diisopropoxida, 98 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 25 g |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 523.08 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Líquido |