Learn More
Acetato de estaño(IV), 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10431913 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
CAS: 2800-96-6 | C8H12O8Sn | 354.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2800-96-6
Fórmula molecular C8H12O8Sn
Peso molecular (g/mol) 354.89
Número MDL MFCD00014976
Clave InChI YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate
PubChem CID 9863446
Nombre IUPAC estaño(4+);tetraacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) acetate
Punto de fusión 231.0°C to 237.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal (CH3COO)4Sn
Beilstein 02, III, 134
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: hydroylsis with water to sn(iv) oxide hydrate and, acetic acid;, soluble in acetone, benzene;, less soluble in carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.89
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(IV) acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.