Learn More
Cloruro de estaño(IV) pentahidrato, +98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10147793
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 10026-06-9 | Cl4H10O5Sn | 350.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-06-9
Fórmula molecular Cl4H10O5Sn
Peso molecular (g/mol) 350.59
Número MDL MFCD00149864
Clave InChI KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
PubChem CID 61442
Nombre IUPAC tetracloroestannano;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) chloride pentahydrate
Punto de fusión 56.0°C
Nombre de nota Extra Pure
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min
Fórmula lineal SnCl4·5H2O
Índice Merck 14, 8774
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.57
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Extra puro