Learn More
Cloruro de estaño(IV) pentahidrato, puro, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073615 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
CAS 10026-06-9
Fórmula molecular Cl4H10O5Sn
Peso molecular (g/mol) 350.59
Número MDL MFCD00149864
Clave InChI KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
PubChem CID 61442
Nombre IUPAC tetraclorostannano;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Especificaciones
Punto de fusión 56°C
Color Blanco
pH 2
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.57g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(IV) chloride pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.