Learn More
Aducto de isopropanol e isopropóxido de estaño(IV), 98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 132951-93-0
62.15€ - 249.00€
CAS | 132951-93-0 |
---|---|
Número MDL | MFCD00145408 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11399647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041269.03 |
1 g |
62.15€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11389647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041269.06 |
5 g |
249.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct is used has a important tin precursor for the synthesis of tin oxide nanoparticles. Used in Indium Tin Oxide films, electrochemical and conducting properties and thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
132951-93-0 | |
MFCD00145408 |
Especificaciones
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct | |
∼130°C (decomposition) | |
(base metálica) | |
Moisture sensitive | |
414.15 | |
Sólido húmedo |
132951-93-0 | |
131°C (1.6 mmHg) | |
MFCD00145408 | |
Soluble in hydrocarbons and warm isopropanol. Hydrolyzes with water. Reacts with alcohols,ketones and esters. | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318-H335-H315
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes