Learn More
Óxido de estaño(IV), 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin(IV) oxide |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | SnO2 |
Índice Merck | 15,8905 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.69 |
Porcentaje de pureza | 98.5% min. (metals basis) |
Grado | Pure |
Gravedad específica | 6.95 |
Densidad | 6.9500g/mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tin(IV) oxide