Learn More
Óxido de estaño(IV), 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15565126
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18282-10-5
Fórmula molecular O2Sn
Peso molecular (g/mol) 150.71
Número MDL MFCD00011244
Clave InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
Nombre IUPAC dioxotina
SMILES O=[Sn]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) oxide
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal SnO2
Índice Merck 15,8905
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.69
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Gravedad específica 6.95
Densidad 6.9500g/mL
Nombre del producto
  • Tin(IV) oxide