Learn More
Estaño(IV) terc-pentiloxida, 5 % p/v en 2-metil-2-butanol, 99 % (base de metales), Thermo Scientific™
Código de producto. 11337988
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00145409
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) tert-pentyloxide
Punto de ebullición 100°C (0.2 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 mL
Número UN UN3274
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquida