Learn More
Óxido de estaño, dopado con antimonido, precursor polimérico, óxido ≈ 30 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364727
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Se usa en electrodos conductores eléctricos transparentes
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1332-29-2
Número MDL MFCD00011244
Sinónimo Antimony doped tin oxide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin oxide
Nombre de nota Antimony doped, Polymeric precursor
Forma física Líquido viscoso
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈30 wt%
Densidad 1.61 g/mL