Learn More
Estañado en polvo, químico, parte A, Thermo Scientific Chemicals
130.65€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin plating powder
Nombre de nota Electroless, part A
Número MDL MFCD03703330
Número UN UN1759
Formulario Polvo
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15451967
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
044176.TD
454 g
130.65€
454 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Para preservar la soldabilidad de las placas de circuitos impresos, para el revestimiento de piezas electrónicas y para la protección contra la corrosión
Especificaciones
Especificaciones
Tin plating powder
MFCD03703330
Polvo
Electroless, part A
UN1759
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H351-H361-H302-H317
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Susceptible de provocar cáncer.
Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P234-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H302-H314-H317-H335-H350-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS CORROSIVOS, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes