Learn More
Polvo de estaño, malla -325, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin |
Color | Gris |
Aspecto | Gray powder |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% (Metals basis) |
Cantidad | 500 g |
Tamaño de malla | -325 Mesh |
Olor | Odorless |
Formulario | Polvo, densidad aparente 3,2g/cm |