Learn More
Varilla de estaño, 13 mm de diámetro, Puratronic™, +99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048252
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin rod
Nombre de nota 13mm (0.51 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 g
Porcentaje de pureza ≥99.998%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Peso ≈0.52cm/5g
Formulario Varilla, ≈0,52 cm/5g