Learn More
Varilla de estaño, 6,35 cm de diámetro, 99,85 % (base metálica), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin rod |
Nombre de nota | 6.35cm (2.5 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 500 g |
Porcentaje de pureza | 99.85% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈2.2cm/500g |
Formulario | Varilla, ≈2,2 cm/500g |