Learn More
Carga de estaño, 3 mm, +99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin shot |
Cantidad | 100 g |
Porcentaje de pureza | ≥99.99% |
Envase | Frasco de plástico |
Formulario | Granalla |