Learn More
Carga de estaño, 3 mm, Puratronic™, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tin shot |
Nombre de nota | 3mm (0.1 in.) |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 5 g |
Porcentaje de pureza | 99.9999% |
Grado | Puratronic™ |
Olor | Odorless |
Formulario | Carga de lágrima |