Learn More
Bolo de estaño, 11 mm de diámetro x 4 mm de grosor, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357737
Click to view available options
Cantidad:
10 Pc.
50 Pc.
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin slug
Nombre de nota 11mm (0.43 in.) dia. x 4mm (0.2 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 Pc.
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Peso ≈2.6g
Formulario ≈2,6 g/bolo